missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ST6GALNAC2 Polyclonal Antibody

Descripción
This target displays homology in the following species: Dog: 79%; Guinea Pig: 79%; Horse: 79%; Human: 100%; Mouse: 86%; Rabbit: 79%; Rat: 86%.
ST6GALNAC2 belongs to a family of sialyltransferases that add sialic acids to the nonreducing ends of glycoconjugates. At the cell surface, these modifications have roles in cell-cell and cell-substrate interactions, bacterial adhesion, and protein targeting (Samyn-Petit et al., 2000 [PubMed 10742600]).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ST6GALNAC2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide |
| génica | ST6GALNAC2 |
| N.º de referencia del gen | 0 |
| Alias de gen | (alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase; (alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminide B; alpha-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 2; alpha-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase II; alpha-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase II (); Gal-beta-1,3-GalNAc alpha-2,6-sialyltransferase; GalNAc alpha-2,6-sialyltransferase II; II; SAITL1; sialyltransferase 7; sialyltransferase 7 ((alpha-N-acetylneuraminyl 2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminde alpha-2,6-sialyltransferase) B; sialyltransferase 7 ((alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase) B; sialyltransferase 7 ((alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminide B; sialyltransferase 7B; sialyltransferase-like 1; Siat7; SIAT7B; SIAT7-B; SIATL1; ST6 (alpha-N-acetyl-neuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 2; ST6 GalNAc alpha-2,6-sialyltransferase 2; ST6 N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 2; ST6GalNAc; ST6GalNAc II; St6galnac2; ST6GALNAC2, alpha-2,6-sialyltransferase 2; ST6GalNAcII; ST6GalNAII; SThM |
| Símbolos de los genes | ST6GALNAC2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?