Learn More
ST3GAL5 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200107678 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30233993 20 μL 20 microlitros
30236871 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30233993 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 301201AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The ST3GAL5 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ST3GAL5. This antibody recognizes human, mouse antigen. The ST3GAL5 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno ST3GAL5
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 550 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes SIAT9; SIATGM3S; ST3GalV
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8869
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 70 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG