Learn More
ST3GAL5 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30236871 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30236871 150 μL 150 microlitros
30233993 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30236871
Marca: Proteintech 301201AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The ST3GAL5 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ST3GAL5. This antibody recognizes human, mouse antigen. The ST3GAL5 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno ST3GAL5
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 550 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes SIAT9; SIATGM3S; ST3GalV
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8869
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 70 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG