Learn More
ST3GAL5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno ST3GAL5
Concentración 0.23 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16823344
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
14614-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16813344
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
14614-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Ganglioside GM3 is known to participate in the induction of cell differentiation, modulation of cell proliferation, maintece of fibroblast morphology, signal transduction, and integrin-mediated cell adhesion. The protein encoded by this gene is a type II membrane protein which catalyzes the formation of GM3 using lactosylceramide as the substrate. The encoded protein is a member of glycosyltransferase family 29 and may be localized to the Golgi apparatus. Mutation in this gene has been associated with Amish infantile epilepsy syndrome. Transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones
Especificaciones
ST3GAL5
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O88829, Q68G12, Q9UNP4
20454, 83505, 8869
ST3GAL5 Fusion Protein Ag6207
Primary
-20°C
ST3GAL5
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Ganglioside GM3 synthase, Sialyltransferase 9, SIAT9, SIATGM3S, ST3Gal V, ST3GAL5, ST3GalV
ST3GAL5
IgG
Antigen Affinity Chromatography