Learn More
ST271, MedChemExpress
Código de producto. 16494846
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16494846 100 mg 100 miligramos
16496517 5 mg 5 miligramos
16443798 10 mg 10 miligramos
16440177 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16494846
Marca: Medchem Express HY103097
MedChemExpress ST271 is a potent inhibitor of protein tyrosine kinase (PTK), inhibits phospholipase D activation stimulated by fMet-Leu-Phe and PAF, with IC50s of 6.7 and 9 μM, respectively.
ST271 is a potent inhibitor of protein tyrosine kinase (PTK), inhibits phospholipase D activation stimulated by fMet-Leu-Phe and PAF, with IC50s of 6.7 and 9 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ST271
CAS 106392-48-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H20N2O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 110 mg/mL (403.91 mM)
SMILES O=C(N)/C(C#N)=C/C1=CC(C(C)C)=C(O)C(C(C)C)=C1
Peso molecular (g/mol) 272.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.34
Porcentaje de pureza 98.9%
Grado Research
Forma física Solid