missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ST2 Monoclonal Antibody (12), Invitrogen™

Código de producto. 17719763
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17719763 50 μL 50 microlitros
17789523 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17719763

Marca: Invitrogen™ MA543403

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Specificity: Human IL1RL1/IL1R4

IL-33R, also known as ST2, is a receptor for IL-33. It is a member of the IL-1 receptor family of innate receptors. Its extracellular domain consists of 3 Ig-like domains that directly interact with its co-receptor IL-1RAcP, and the ligand alarmin, IL-33. IL-33 ligation results in the association of IL-33R complex with its adaptor proteins MyD88, IRAK1, IRAK4 and TRAF6, and activation of the NF-kB, and MAPK pathways. This, in turn, instigates the release of chemokines and cytokines such as IL-5, IL-6, IL-8, and IL-13. Two most common isoforms of IL-33R that result from alternative splicing are ST2L - the membrane bound form, and ST2S - the soluble form. The membrane bound form can be released from the cell surface by proteolytic cleavage. The soluble forms have been suggested to act as decoys dampening the IL-33 signaling. IL-33R is primarily expressed by mast cells, basophils, and eosinophils. In mouse, IL-33R expression has been shown on ILC2 and Th2 cells. IL-33R signaling has been implicated in the number of immune conditions, including allergies, arthritis, atherosclerosis and sepsis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ST2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica IL1RL1
N.º de referencia del gen Q01638
Alias de gen DER4; Fit1; Fit-1; Fos-responsive gene 1 protein; growth stimulation-expressed; homolog of mouse growth stimulation-expressed; IL-1 R4; IL1RL1; IL-1RL1; IL33R; IL-33R; interleukin 1 receptor like 1; interleukin 1 receptor-like 1; interleukin 1 receptor-related protein; Interleukin1 receptor like 1; interleukin-1 receptor-like 1; Interleukin-33 receptor alpha chain; Ly84; lymphocyte antigen 84; Protein ST2; Protein T1; sIL 33R; soluble IL 33 Receptor; soluble IL 33R; St2; ST2L; St2-rs1; ST2V; Ste2; T1; T1/ST2
Símbolos de los genes IL1RL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human IL1RL1/IL1R4 protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9173
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.