Learn More
ST034307, MedChemExpress
Código de producto. 16469856
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16469856 50 mg 50 miligramos
16484566 100 mg 100 miligramos
16482716 25 mg 25 miligramos
16426047 5 mg 5 miligramos
16403328 10 mg 10 miligramos
5 options
Código de producto. 16469856
Marca: Medchem Express HY101279
MedChemExpress ST034307 is a potent and selective adenylyl cyclase 1 (AC1) inhibitor, with IC50 of 2.3 μM.
ST034307 is a potent and selective adenylyl cyclase 1 (AC1) inhibitor, with IC50 of 2.3 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ST034307
CAS 133406-29-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H4Cl4O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (55.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C(Cl)(Cl)Cl)OC2=CC=C(Cl)C=C21
Peso molecular (g/mol) 297.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.95
Porcentaje de pureza 95.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation