Learn More
ST-836 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. p-200096047
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16456388
Marca: Medchem Express HY15238A
MedChemExpress ST-836 hydrochloride (compound 34) is a potent dopamine receptor ligand with Ki values of 4.5 nM, 132 nM for D3 and D2, respectively. ST-836 hydrochloride has the potential for Parkinson’s disease.
ST-836 hydrochloride (compound 34) is a potent dopamine receptor ligand with Ki values of 4.5 nM, 132 nM for D3 and D2, respectively. ST-836 hydrochloride has the potential for Parkinson’s disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ST-836 hydrochloride
CAS 1415564-68-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H35ClN4OS
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (221.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (110.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.CCCN(CCN1CCN(C2=CC=CC=C2OC)CC1)C3CCC4=C(SC=N4)C3
Peso molecular (g/mol) 451.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.07
Porcentaje de pureza 98.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.