missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ST-836 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16456388
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16456388 10 mg 10 miligramos
16452497 50 mg 50 miligramos
16448977 5 mg 5 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16456388

Marca: Medchem Express HY15238A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress ST-836 hydrochloride (compound 34) is a potent dopamine receptor ligand with Ki values of 4.5 nM, 132 nM for D3 and D2, respectively. ST-836 hydrochloride has the potential for Parkinson’s disease.

ST-836 hydrochloride (compound 34) is a potent dopamine receptor ligand with Ki values of 4.5 nM, 132 nM for D3 and D2, respectively. ST-836 hydrochloride has the potential for Parkinson’s disease.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material ST-836 hydrochloride
CAS 1415564-68-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H35ClN4OS
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (221.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (110.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.CCCN(CCN1CCN(C2=CC=CC=C2OC)CC1)C3CCC4=C(SC=N4)C3
Peso molecular (g/mol) 451.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.07
Porcentaje de pureza 98.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.