Learn More
SSX1 Monoclonal Antibody (OTI2G5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies TA502726S
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17577621
  • 242.00€ / 30 microlitros
Descripción
SSX1 Monoclonal antibody specifically detects SSX1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
SSX1
Monoclonal
0.29 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q16384
Mouse
Affinity chromatography
RUO
6756
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
OTI2G5
Unconjugated
SSX1
Cancer/testis antigen 5.1; cancer/testis antigen family 5, member 1; CT5.1; CT5.2; CT51; Protein SSX1; sarcoma, synovial, X-chromosome-related 1; SSRC; SSX family member 1; SSX1; SSX2; SSX2A; SSX2B; SSX3; Synovial sarcoma, X breakpoint 1; X breakpoint 2
Full length human recombinant protein of human SSX1 produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.