Learn More
SSX1 Monoclonal Antibody (OTI1E10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA502722S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SSX1 Monoclonal antibody specifically detects SSX1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotEspecificaciones
| SSX1 | |
| Monoclonal | |
| 0.64 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9H1Z8 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 84417 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI1E10 | |
| Unconjugated | |
| C2orf40 | |
| Cancer/testis antigen 5.1; cancer/testis antigen family 5, member 1; CT5.1; CT5.2; CT51; Protein SSX1; sarcoma, synovial, X-chromosome-related 1; SSRC; SSX family member 1; SSX1; SSX2; SSX2A; SSX2B; SSX3; Synovial sarcoma, X breakpoint 1; X breakpoint 2 | |
| Full length human recombinant protein of human C2orf40 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.