missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SSU72 Monoclonal Antibody (OTI4B3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200018319
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17521164 30 μL 30 microlitros
17501164 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17521164 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA809189S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SSU72 Monoclonal antibody specifically detects SSU72 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno SSU72
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4B3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TGM2
N.º de referencia del gen P21980
Alias de gen 1190002E22Rik; 1500011L16Rik; 2610101M12Rik; CTD phosphatase SSU72; FLJ13048; HSPC182; PNAS-120; RGD1307854; RNA polymerase II subunit A C-terminal domain phosphatase SSU72; RP5-832C2.2; SSU72; SSU72 homolog, RNA polymerase II CTD phosphatase; SSU72 RNA polymerase II CTD phosphatase homolog (S. cerevisiae); Ssu72 RNA polymerase II CTD phosphatase homolog (yeast)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human TGM2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7052
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.