Learn More
BD Vacutainer Tubos de avance SST™ II.
Código de producto. p-7160278
Change view
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. Color del tapón unitSize
13107693 Amarillo paquete de 1000
15388989 Rojo paquete de 100
2 options
Código de producto. 13107693
Marca: BD Vacutainer 367957
Contienen una barrera de gel inerte que separa el suero del coágulo de sangre durante la centrifugación, evitando la contaminación del suero.
  • Contienen una barrera de gel inerte que separa el suero del coágulo de sangre durante la centrifugación, evitando la contaminación del suero.
  • Barrera estable entre el suero y la sangre coagulada durante el transporte y el almacenamiento, lo que permite una mejor estabilidad del analito.
  • Los analitos rutinarios en química clínica, como el potasio, siguen siendo estables después de una semana de almacenamiento a 2-8°C.
  • La evaluación clínica de sustancias químicas especiales, como fármacos terapéuticos, proteínas, péptidos, esteroides y vitaminas, demuestra un alto grado de estabilidad.
  • Permite tiempos de centrifugación más rápidos de 5 minutos a 3000 g.
  • Mejor calidad de la muestra.
  • Optimización del flujo de trabajo: corto tiempo de centrifugación, procesamiento de la muestra y archivo en el tubo primario.
  • No se requieren tubos secundarios, lo que reduce la posibilidad de errores de identificación.
  • El tiempo mínimo de coagulación recomendado es de 30 minutos.
  • Los tubos de separación de suero deben invertirse suavemente 180° y de 5 a 6 veces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Sílice (activador de coágulos), separador de gel
Material PET
Tipo de tapón Hemogard™
Capacidad (métrico) 3,5 ml
Color del tapón Amarillo
Tamaño del tubo 13 x 75 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestras de sangre venosa, análisis de suero
Tipo de etiqueta Papel
compliance-icons
Nombre del producto
  • TUBE SST II PLH 13X75 3.5 PLBL CE GLD
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: toluene, quartz