Learn More
BD Vacutainer Tubos de avance SST™ II.
Descripción
- Contienen una barrera de gel inerte que separa el suero del coágulo de sangre durante la centrifugación, evitando la contaminación del suero.
- Barrera estable entre el suero y la sangre coagulada durante el transporte y el almacenamiento, lo que permite una mejor estabilidad del analito.
- Los analitos rutinarios en química clínica, como el potasio, siguen siendo estables después de una semana de almacenamiento a 2-8°C.
- La evaluación clínica de sustancias químicas especiales, como fármacos terapéuticos, proteínas, péptidos, esteroides y vitaminas, demuestra un alto grado de estabilidad.
- Permite tiempos de centrifugación más rápidos de 5 minutos a 3000 g.
- Mejor calidad de la muestra.
- Optimización del flujo de trabajo: corto tiempo de centrifugación, procesamiento de la muestra y archivo en el tubo primario.
- No se requieren tubos secundarios, lo que reduce la posibilidad de errores de identificación.
- El tiempo mínimo de coagulación recomendado es de 30 minutos.
- Los tubos de separación de suero deben invertirse suavemente 180° y de 5 a 6 veces.
Especificaciones
Especificaciones
| Aditivo | Sílice (activador de coágulos), separador de gel |
| Material | PET |
| Tipo de tapón | Hemogard™ |
| Capacidad (métrico) | 3,5 ml |
| Color del tapón | Rojo |
| Tamaño del tubo | 13 x 75 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestras de sangre venosa, análisis de suero |
| Tipo de etiqueta | Papel |