Descripción
The calculated MW of SSSCA1 is 21.5 kDa (native form), with modification the MW is about 27 kDa.
Might play a role in mitosis. Antigenic molecule. Could be a centromere-associated protein. May induce anti-centromere antibodies.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SSSCA1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.27 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | SSSCA1 |
| N.º de referencia del gen | O60232, P56873 |
| Alias de gen | Autoantigen p27, p27, SSSCA1 |
| Símbolos de los genes | Sssca1 |
| Mostrar más |