Learn More
Invitrogen™ SSRP1 Polyclonal Antibody
Beschreibung
The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen and the purity is > 95% (by SDS-PAGE).
SPT16 and SSRP1 are found in all eurkaryotic cells and exists as part of an essential heterodimer complex. Together, SPT 16 and SSRP1 are a highly abundant nuclear complex that in mammals has been called FACT, or Facilitates Chromatin Transcription. FACT enhances the processivity of RNA polymerase II through nucleosomes. Evidence also points to a role for FACT in replication, possibly by enhancing DNA polymerase through nucleosomes as well.
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | SSRP1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | SSRP1 |
| N.º de referencia del gen | Q08943, Q08945 |
| Alias de gen | C81323; chromatin-specific transcription elongation factor 80 kDa subunit; Ciidbp; cisplatin-DNA SSRP; facilitates chromatin remodeling 80 kDa subunit; facilitates chromatin transcription complex 80 kDa subunit; Facilitates chromatin transcription complex subunit SSRP1; FACT; FACT 80 kDa subunit; FACT complex subunit SSRP1; FACT80; FACTp80; high mobility group box; Hmg1-rs1; Hmgi-rs3; Hmgox; hSSRP1; recombination signal sequence recognition protein 1; Ssrp1; structure specific recognition protein 1; structure-specific recognition protein 1; T160 |
| Símbolos de los genes | SSRP1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?