Learn More
SSR4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | SSR4 |
|---|---|
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16858883
|
Proteintech
11655-2-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16848883
|
Proteintech
11655-2-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TRAP proteins are part of a complex whose function is to bind calcium to the ER membrane and thereby regulate the retention of ER resident proteins. SSR4. also called TRAPD. is assumed to be involved in protein secretion. It is located in the Xq28 region.Especificaciones
| SSR4 | |
| Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P51571 | |
| 6748 | |
| SSR4 Fusion Protein Ag2250 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SSR4 |
| 0.2 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| SSR delta, SSR4, TRAP delta, TRAPD | |
| SSR4 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |