missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SSR1 Monoclonal Antibody (OTI 4C9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17548911
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17548911 30 μL 30 microlitros
17528911 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17548911 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA503267S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SSR1 Monoclonal antibody specifically detects SSR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno SSR1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI 4C9
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SSR1
N.º de referencia del gen P43307
Alias de gen 2510001K09Rik; 6330400D04; Ac2-238; AI159733; AI452176; cb758; DKFZp781N23103; liver regeneration-related protein LRRG137; PGP35; PSEC0262; signal sequence receptor subunit 1; signal sequence receptor subunit alpha; signal sequence receptor, alpha; signal sequence receptor, alpha (translocon-associated protein alpha); SSR; SSR alpha subunit; SSR1; SSRA precursor protein; SSR-alpha; translocon associated protein alpha; translocon-associated protein alpha; translocon-associated protein alpha subunit; translocon-associated protein subunit alpha; TRAP alpha; TRAPA; TRAP-alpha; unnamed protein product
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human SSR1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6745
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.