Learn More
Thermo Scientific™ SSPE (20X), sin ARNasa
Código de producto. 15453489
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
15453489 250mL 250 ml
15463489 500mL 500 ml
2 options
Código de producto. 15453489
Marca: Thermo Scientific™ J60783.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 20X
Formulario Líquido
Cantidad 250mL
Requisitos de almacenamiento Temperaturas ambientes