Learn More
SSEA-5 Mouse, anti-Human, PE, Clone: 8e11, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Stemcell Technologies 60063PE.1
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17118801
  • 295.65€ / 25 tests
Descripción
  • The 8e11 antibody reacts with stage-specific embryonic antigen-5 (SSEA-5), a terminal H type-1 glycan (Fuc1-2Galβ1-3GlcNAcβ1) expressed on the surface of cells in the inner cell mass of the human blastocyst during embryogenesis, and on undifferentiated human embryonic stem (ES) and induced pluripotent stem (iPS) cells
  • Expression of SSEA-5 is rapidly down-regulated upon cellular differentiation
  • The 8e11 antibody can be used in conjunction with other pluripotency surface markers such as CD9 and CD90, or CD50 and CD200, to sort and remove undifferentiated teratoma-forming cells from incompletely differentiated stem cell cultures
Especificaciones
Especificaciones
SSEA-5
Monoclonal
PE
25 Tests
Human
Pluripotent Stem Cells
Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
8e11
Mouse
Primary
IgG1 κ
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.