missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SSEA-4 Mouse, anti-Human, FITC, Clone: MC-813-70, STEMCELL Technologies
Descripción
- The MC-813-70 antibody reacts with stage-specific embryonic antigen-4 (SSEA-4), a glycolipid carbohydrate antigen expressed on the surface of human embryonal carcinoma (EC), embryonic germ (EG), undifferentiated embryonic stem (ES) and induced pluripotent stem (iPS) cells, a subset of mesenchymal stem cells, and rhesus monkey ES cell lines
- Expression of SSEA-4 is down-regulated following differentiation of human EC, ES, and iPS cells
- In contrast, the differentiation of mouse EC, ES, or iPS cells may be accompanied by an increase in SSEA-4 expression
- This antibody clone has been verified for labeling human ES and iPS cells grown in mTeSR™1 (Catalog #85850), and TeSR™2 (Catalog #05860)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SSEA-4 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MC-813-70 |
| Conjugado | FITC |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 25 Tests |
| Primario o secundario | Primary |
| Especies diana | Rhesus Monkey, Feline, Chicken, Dog, Human |
| Isotype | IgG3 κ |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?