missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SSEA-4 Mouse, anti-Human, FITC, Clone: MC-813-70, STEMCELL Technologies

Código de producto. 17118791
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
17118791 25 Tests 25 tests
17108791 100 Tests 100 tests
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17118791

Marca: Stemcell Technologies 60062FI.1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

  • The MC-813-70 antibody reacts with stage-specific embryonic antigen-4 (SSEA-4), a glycolipid carbohydrate antigen expressed on the surface of human embryonal carcinoma (EC), embryonic germ (EG), undifferentiated embryonic stem (ES) and induced pluripotent stem (iPS) cells, a subset of mesenchymal stem cells, and rhesus monkey ES cell lines
  • Expression of SSEA-4 is down-regulated following differentiation of human EC, ES, and iPS cells
  • In contrast, the differentiation of mouse EC, ES, or iPS cells may be accompanied by an increase in SSEA-4 expression
  • This antibody clone has been verified for labeling human ES and iPS cells grown in mTeSR™1 (Catalog #85850), and TeSR™2 (Catalog #05860)

Especificaciones

Antígeno SSEA-4
Aplicaciones Immunohistochemistry, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon MC-813-70
Conjugado FITC
Especie del huésped Mouse
Cantidad 25 Tests
Primario o secundario Primary
Especies diana Rhesus Monkey, Feline, Chicken, Dog, Human
Isotype IgG3 κ
Tipo de célula Pluripotent Stem Cells
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.