missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SSEA-1 (CD15) Mouse, anti-Mouse, Alexa Fluor 488, Clone: MC-480, STEMCELL Technologies

Código de producto. 17188771
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17188771 25 Tests 25 tests
17178771 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17188771 Proveedor Stemcell Technologies N.º de proveedor 60060AD.1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

  • The MC-480 antibody reacts with a terminal carbohydrate epitope, stage-specific embryonic antigen-1 (SSEA-1), which is expressed on a large-molecular-mass (> 200 kDa) glycoprotein on the surface of early mouse embryos, mouse embryonal carcinoma (EC), embryonic stem (ES) cells and mouse and human embryonic germ (EG) cells
  • SSEA-1 is not expressed on undifferentiated human EC, ES or induced pluripotent stem (iPS) cells, or rhesus monkey ES cell lines
  • It has been reported that SSEA-1 has roles in cell adhesion and migration, and regulation of cell differentiation
  • This antibody clone has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ HLA Chimerism Whole Blood CD15 Positive Selection Kit (Catalog #17881; partial blocking may be observed), and for labeling human ES and iPS cells grown in TeSR™-E8™ (Catalog #05940), mTeSR™1 (Catalog #85850) and TeSR™2 (Catalog #05860)

Especificaciones

Antígeno SSEA-1 (CD15)
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon MC-480
Conjugado Alexa Fluor 488
Especie del huésped Mouse
Cantidad 25 Tests
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Rat, Mouse
Isotype IgM κ
Tipo de célula Pluripotent Stem Cells
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.