Learn More
SSEA-1 Antibody (FUT4/1478R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-49878-0.1mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18629046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.00€
    554.40€ / 0.10 miligramo
    Ahorro 32.60€
    5% Descuento
Descripción
SSEA-1 Monoclonal antibody specifically detects SSEA-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
SSEA-1
Monoclonal
0.2 mg/mL
Flow Cytometry 1-2 μg/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL, Immunofluorescence 0.5-1ug/mL
P22083
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
FUT4/1478R
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
alpha-(1,3)-fucosyltransferase, CD15, EC 2.4.1, EC 2.4.1.-, EC 2.4.1.65, ELAM-1 ligand fucosyltransferase, ELFT, FCT3AELAM ligand fucosyltransferase, Fucosyltransferase 4, fucosyltransferase 4 (alpha (1,3) fucosyltransferase, myeloid-specific), Fucosyltransferase IV, fucT-IV, FUC-TIV, FUTIV, Galactoside 3-L-fucosyltransferase, Lewis X, LeX, SSEA-1, stage-specific embryonic antigen 1
Recombinant human full-length SSEA-1 protein (Uniprot: P22083)
0.1 mg
Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Pancreatic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
2526
Store at 4°C.
IgG
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.