missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SSD114 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16464926
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16464926

Marca: Medchem Express HY103668A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SSD114 hydrochloride is a novel GABAB receptor positive allosteric modulator.

SSD114 hydrochloride is a novel GABAB receptor positive allosteric modulator.

Tekniske data

Nombre del producto químico o material SSD114 hydrochloride
CAS 2319790-02-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21ClF3N3O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 130 mg/mL (335.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (5.16 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES FC(C1=CC=C(C2=CC(OC)=NC(NC3CCCCC3)=N2)C=C1)(F)F.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 387.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.83
Porcentaje de pureza 98.68%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.