Learn More
Thermo Scientific Chemicals SSC (20X), sin ARNasa
Código de producto. p-7041867
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
15493299 500mL 500 ml
15483299 250mL 250 ml
2 options
Código de producto. 15493299
Marca: Thermo Scientific Chemicals J60561.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
SSC solution is commonly used in nucleic acid hybridization techniques at concentrations ranging from 0.1X to 20X depending on the application.  It is used to facilitate transfer of nucleic acids to membranes in Southern and Northern blotting, dot blotting, and colony and plaque lifts. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La solución SSC se utiliza comúnmente en técnicas de hibridación de ácidos nucleicos en concentraciones que van desde 0,1X hasta 20X, dependiendo de la aplicación. Se utiliza para facilitar la transferencia de ácidos nucleicos a las membranas en Southern y Northern blotting, dot blot y elevaciones de colonias y placas. 
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
0,3 M citrato de sodio, 3,0 M cloruro de sodio, pH 7,0.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SSC
Concentración 20X
Forma física Líquido
Cantidad 500mL