missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SSB Mouse anti-Canine, Human, Clone: OTI2C8, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17680501
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17680501 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17680501

Marca: Origene Technologies CF500426

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

La is involved in diverse aspects of RNA metabolism, including binding and protecting 3-prime UUU(OH) elements of newly RNA polymerase III-transcribed RNA, processing 5-prime and 3-prime ends of pre-tRNA precursors, acting as an RNA chaperone, and binding viral RNAs associated with hepatitis C virus. La protein was originally defined by its reactivity with autoantibodies from patients with Sjogren syndrome and systemic lupus erythematosus.

Spezifikation

Antígeno SSB
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C8
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica SSB
N.º de referencia del gen P05455
Alias de gen LARP3, La, La/SSB
Símbolos de los genes SSB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full-length protein expressed in 293T cell transfected with human SSB expression vector
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 478787, 6741
Especies diana Canine, Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.