missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SSB Monoclonal Antibody (OTI9D6)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15974524
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15974524 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15974524

Marca: Invitrogen™ MA524921

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SSB Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), Flow, IP

La is involved in diverse aspects of RNA metabolism, including binding and protecting 3-prime UUU(OH) elements of newly RNA polymerase III-transcribed RNA, processing 5-prime and 3-prime ends of pre-tRNA precursors, acting as an RNA chaperone, and binding viral RNAs associated with hepatitis C virus. La protein was originally defined by its reactivity with autoantibodies from patients with Sjogren syndrome and systemic lupus erythematosus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SSB
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI9D6
Concentración 0.63 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SSB
N.º de referencia del gen P05455
Alias de gen autoantigen La; La; la autoantigen; La autoantigen homolog; La protein; la ribonucleoprotein; La ribonucleoprotein domain family, member 3; La/SSB; LARP3; lupus La antigen; lupus La protein; Lupus La protein homolog; Lupus LA protein homolog (LA ribonucleoprotein) (LA autoantigen homolog); lupus La protein-like; mRNA for autoantigen; OTTHUMP00000204777; sjoegren syndrome type B antigen; Sjogren syndrome antigen B; Sjogren syndrome antigen B (autoantigen La); small RNA binding exonuclease protection factor La; Ssb; SS-B; SS-B/La protein
Símbolos de los genes SSB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full-length protein expressed in 293T cell transfected with human SSB expression vector.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 478787, 6741
Especies diana Human, Canine, Monkey
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.