Learn More
SS18 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
198.00€ - 468.00€
Especificaciones
Antígeno SS18
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18666412
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-95239-0.02ml
0.02 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18677932
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-95239-0.1ml
0.1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
SS18 Polyclonal antibody specifically detects SS18 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
SS18
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
6760
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
MGC116875, Protein SYT, SSXTsynovial sarcoma, translocated to X chromosome, Synovial sarcoma translocated to X chromosome protein, synovial sarcoma translocation, chromosome 18, SYTprotein SSXT
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-240 of human SS18 (NP_001007560.1). MSVAFAAPRQRGKGEITPAAIQKMLDDNNHLIQCIMDSQNKGKTSECSQYQQMLHTNLVYLATIADSNQNMQSLLPAPPTQNMPMGPGGMNQSGPPPPPRSHNMPSDGMVGGGPPAPHMQNQMNGQMPGPNHMPMQGPGPNQLNMTNSSMNMPSSSHGSMGGYNHSVPSSQSMPVQNQMTMSQGQPMGNYGPRPNMSMQPNQGPMMHQQPPSQQYNMPQGGGQHYQGQQPPMGMMGQVNQ
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.