Learn More
SRT 2104, MedChemExpress
Código de producto. 16486408
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16486408 10 mg 10 miligramos
16481489 1 g 1 g
16478997 5 mg 5 miligramos
16462517 50 mg 50 miligramos
16451176 200 mg 200 miligramos
16431766 500 mg 500 miligramos
16406706 100 mg 100 miligramos
7 options
Código de producto. 16486408
Marca: Medchem Express HY15262
MedChemExpress SRT 2104 is a first-in-class, highly selective and brain-permeable activator of the NAD+ dependent deacetylase Sirt1, increases Sirt1 protein, but shows no effect on Sirt1 mRNA. Used in the research of diabetes mellitus and Huntington’s disease.
SRT 2104 is a first-in-class, highly selective and brain-permeable activator of the NAD+ dependent deacetylase Sirt1, increases Sirt1 protein, but shows no effect on Sirt1 mRNA. Used in the research of diabetes mellitus and Huntington’s disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SRT 2104
CAS 1093403-33-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H24N6O2S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (9.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)N=C(C2=CC=CN=C2)S1)NC3=CC=CC=C3C4=CN5C(SC=C5CN6CCOCC6)=N4
Peso molecular (g/mol) 516.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.64
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death