Learn More
Invitrogen™ SRRM3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15663525
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
400 microlitros
15663525 400 μL 400 microlitros
1 options
Código de producto. 15663525
Marca: Invitrogen™ PA549231
Rabbit Polyclonal Antibody
SRRM3 Polyclonal Antibody for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SRRM3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica SRRM3
N.º de referencia del gen A6NNA2, Q80WV7
Alias de gen 2900083I11Rik; AB041661; MNCb-4760; RGD1307391; serine/arginine repetitive matrix 3; serine/arginine repetitive matrix protein 3; SRm300-like; Srrm2l; SRRM2-like protein; Srrm3
Símbolos de los genes SRRM3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 264-291 amino acids from the Central region of human SRRM3.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography, Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 222183, 58212
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG