missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SRRM1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17247543 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17247543 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17247543

Marca: Invitrogen™ PA5114779

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total SRRM1.

Part of pre- and post-splicing multiprotein mRNP complexes. Involved in numerous pre-mRNA processing events. Promotes constitutive and exonic splicing enhancer (ESE)-dependent splicing activation by bridging together sequence-specific (SR family proteins, SFRS4, SFRS5 and TRA2B/SFRS10) and basal snRNP (SNRP70 and SNRPA1) factors of the spliceosome. Stimulates mRNA 3'-end cleavage independently of the formation of an exon junction complex. Binds both pre-mRNA and spliced mRNA 20-25 nt upstream of exon-exon junctions. Binds RNA and DNA with low sequence specificity and has similar preference for either double- or single-stranded nucleic acid substrates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SRRM1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SRRM1
N.º de referencia del gen Q52KI8, Q8IYB3
Alias de gen 160-KD; AA407769; LOW QUALITY PROTEIN: serine/arginine repetitive matrix protein 1; plenty-of-prolines 101; plenty-of-prolines-101; Pop101; Ser/Arg-related nuclear matrix protein; serine and arginine repetitive matrix 1; serine/arginine repetitive matrix 1; serine/arginine repetitive matrix protein 1; Srm160; SR-related nuclear matrix protein of 160 kDa; SRRM1; wu:fb34f04; wu:fb38b06; zgc:63802
Símbolos de los genes SRRM1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human SRRM1(Accession Q8IYB3), corresponding to amino acid residues P847-K897.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10250, 51796
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.