Learn More
Invitrogen™ Serine racemase Monoclonal Antibody (OTI7E8)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15934664
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15934664 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15934664 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA525058
Mouse Monoclonal Antibody
Serine racemase Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), Flow
SRR (serine racemase) catalyzes the synthesis of D-serine from L-serine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Serine racemase
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7E8
Concentración 0.66 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica Srr
N.º de referencia del gen Q9GZT4
Alias de gen D-serine ammonia-lyase; D-serine dehydratase; ILV1; ISO1; L-serine ammonia-lyase; L-serine dehydratase; Serine racemase; SRR; Srs
Símbolos de los genes Srr
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of SRR produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 63826
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1