Learn More
SRR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7209126 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16857974 20 μL 20 microlitros
16847974 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16857974 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 179551AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
SRR (serine racemase) catalyzes the synthesis of D-serine from L-serine.
Especificaciones
Antígeno SRR
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.19 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SRR
N.º de referencia del gen Q76EQ0, Q9GZT4, Q9QZX7
Alias de gen ILV1, ISO1, serine racemase, SRR
Símbolos de los genes Srr
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SRR Fusion Protein Ag12449
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27364, 303306, 63826
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG