Learn More
SRPK3 Monoclonal Antibody (OTI6F5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA809462S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SRPK3 Monoclonal antibody specifically detects SRPK3 in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| SRPK3 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q96Q40 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 65061 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI6F5 | |
| Unconjugated | |
| CDK15 | |
| MSSK1; MSSK-1; muscle-specific serine kinase 1; muscle-specific serine kinase 1; MSSK1; serine arginine rich protein-specific kinase 3; serine/arginine-rich protein specific kinase 3; serine/arginine-rich protein-specific kinase 3; serine/threonine kinase 23; serine/threonine kinase 23, muscle-specific serine kinase 1 70; serine/threonine-protein kinase 23; serine/threonine-protein kinase SRPK3; SFRS protein kinase 3; Srpk3; SR-protein-specific kinase 3; SRSF protein kinase 3; STK23 | |
| Full length human recombinant protein of human CDK15 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.