missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SRI 31215 TFA, MedChemExpress

Código de producto. 16447567
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16447567 5 mg 5 miligramos
16491077 50 mg 50 miligramos
16454818 10 mg 10 miligramos
16435616 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16447567 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114363A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SRI 31215 (TFA), a triplex inhibitor of matriptase, hepsin and hepatocyte growth factor activator (HGFA) with IC50s of 0.69 μM, 0.65 μM, 0.3 μM, blocks pro-HGF activation and thus mimics the activity of HAI-1/2.

SRI 31215 (TFA), a triplex inhibitor of matriptase, hepsin and hepatocyte growth factor activator (HGFA) with IC50s of 0.69 μM, 0.65 μM, 0.3 μM, blocks pro-HGF activation and thus mimics the activity of HAI-1/2.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SRI 31215 TFA
CAS 1832686-44-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H34F3N5O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (234.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=C(C1=CC=CC(N2CC(C)CN(CC3CCN(CC4=CC=CC=C4)CC3)C2=O)=C1)N.OC(C(F)(F)F)=O
Peso molecular (g/mol) 533.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 533.59
Porcentaje de pureza 98.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.