missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SRI-011381 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16479526
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16479526 50 mg 50 miligramos
16484276 100 mg 100 miligramos
16475697 5 mg 5 miligramos
16452958 10 mg 10 miligramos
16442556 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16479526

Marca: Medchem Express HY100347A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SRI-011381 hydrochloride is an orally active TGF-β signaling agonist, exhibits neuroprotective effects.

SRI-011381 hydrochloride is an orally active TGF-β signaling agonist, exhibits neuroprotective effects.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SRI-011381 hydrochloride
Forma física Solid
CAS 2070014-88-7
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H32ClN3O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (91.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (68.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1CCCCC1)N(CC2=CC=CC=C2)CC3CCNCC3.Cl[H]
Peso molecular (g/mol) 365.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.94
Porcentaje de pureza 99.97%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.