Learn More
SRGAP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | SRGAP2 |
|---|---|
| Concentración | 0.38 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16811965
|
Proteintech
22519-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16801965
|
Proteintech
22519-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This locus encodes a member of the SLIT-ROBO Rho GTPase activating protein family. The encoded protein stimulates GTPase activity of Rac1, and plays a role in cortical neuron development. This locus has several paralogs on human chromosome 1 resulting from segmental duplication. While this locus itself is conserved among various species, the paralogs are found only in the genus Homo, and not in the genomes of non-human great apes.Especificaciones
| SRGAP2 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| O75044, Q91Z67 | |
| 14270, 23380 | |
| SRGAP2 Fusion Protein Ag18278 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SRGAP2 |
| 0.38 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ARHGAP34, FNBP2, Formin binding protein 2, KIAA0456, SRGAP2, srGAP3 | |
| SRGAP2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |