Learn More
SREBP2 Antibody (SREBP2/1580), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Código de producto. 18399351
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18399351 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18399351 Proveedor Bio-Techne N.º de proveedor NBP314186AF700
Mouse Monoclonal Antibody
SREBP2 Monoclonal antibody specifically detects SREBP2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SREBP2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SREBP2/1580
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BHLHD2, bHLHd2sterol regulatory element-binding protein 2, Class D basic helix-loop-helix protein 2, SREBP2, SREBP2SREBP-2, sterol regulatory element binding transcription factor 2, Sterol regulatory element-binding transcription factor 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human SREBP2protein (Uniprot: Q12772)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6721
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ