missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SREBP1 Antibody (SREBP1/1578), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08432APC
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SREBP1 Monoclonal antibody specifically detects SREBP1 in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
| SREBP1 | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| BHLHD1, Class D basic helix-loop-helix protein 1, SREBP 1c, SREBP-1, SREBP1bHLHd1SREBP-1c, sterol regulatory element binding protein-1, sterol regulatory element binding transcription factor 1, sterol regulatory element-binding protein 1, Sterol regulatory element-binding transcription factor 1 | |
| Recombinant full-length human SREBP1 protein (Uniprot: P36956) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cholesterol Metabolism, Chromatin Research, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Transcription Factors and Regulators | |
| 6720 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA | |
| SREBP1/1578 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido