Learn More
SRD5A2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
204.00€ - 547.00€
Especificaciones
| Antígeno | SRD5A2 |
|---|---|
| Concentración | LYOPH |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18211704
|
Novus Biologicals
NBP1-46510-0.025ML |
0.025 mL |
204.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18294541
|
Novus Biologicals
NBP1-46510 |
0.1 mL |
547.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SRD5A2 Polyclonal specifically detects SRD5A2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| SRD5A2 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer | |
| 3-oxo-5-alpha-steroid 4-dehydrogenase 2,5 alpha-SR2, EC 1.3.99.5, MGC138457, S5AR 2, SR type 2, Steroid 5-alpha-reductase 2,3-oxo-5 alpha-steroid 4-dehydrogenase 2, steroid-5-alpha-reductase, alpha polypeptide 2 (3-oxo-5 alpha-steroid delta4-dehydrogenase alpha 2), Type II 5-alpha reductase | |
| SRD5A2 | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| LYOPH | |
| Polyclonal | |
| Antisera | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| 6716 | |
| IgG | |
| Unpurified | |
| Specific for SRD5A2. |
For Research Use Only