missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Src I1

Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Descripción
Src I1 is a potent, competitive dual site (ATP- and peptide-binding) Src kinase inhibitor (IC50 values are 44 and 88 nM for Src and Lck respectively). Inhibits VEGFR2 and c-fms at higher concentrations (IC50 values are 0.32 and 30 μM respectively). Can be used in parallel with PP 1 (Cat. No. 1397) and PP 2 (Cat. No. 1407) to inhibit Src family kinases.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | Src I1 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 373.4 |
| Inhibidores | Src I1 |
Para uso exclusivo en investigación
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido