missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SR3335, MedChemExpress

Código de producto. 16476456
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16476456 100 mg 100 miligramos
16498657 5 mg 5 miligramos
16436058 10 mg 10 miligramos
16432197 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16476456

Marca: Medchem Express HY14413

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SR3335 (ML 176) is a selective RORα inverse agonist that directly binds to RORα with a Ki of 220 nM.

SR3335 (ML 176) is a selective RORα inverse agonist that directly binds to RORα with a Ki of 220 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SR3335
CAS 293753-05-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H9F6NO3S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo ML 176
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (246.71 mM)
SMILES O=S(C1=CC=CS1)(NC2=CC=C(C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 405.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.34
Porcentaje de pureza 99.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.