missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SR17018, MedChemExpress

Código de producto. 16405346
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16405346 100 mg 100 miligramos
16464458 10 mg 10 miligramos
16410777 50 mg 50 miligramos
16407187 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16405346

Marca: Medchem Express HY111454

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SR17018 is an mu-opioid-receptor (MOR) agonist, binding with GTPγS, with an EC50 of 97 nM.

SR17018 is an mu-opioid-receptor (MOR) agonist, binding with GTPγS, with an EC50 of 97 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SR17018
CAS 2134602-45-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18Cl3N3O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (30.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1NC2=CC(Cl)=C(Cl)C=C2N1C3CCN(CC4=CC=C(Cl)C=C4)CC3
Peso molecular (g/mol) 410.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.72
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.