missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SR12813, MedChemExpress

Código de producto. 16470916
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16470916 200 mg 200 miligramos
16493168 10 mg 10 miligramos
16454456 100 mg 100 miligramos
16425907 5 mg 5 miligramos
16409726 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16470916

Marca: Medchem Express HY100793

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SR12813 (GW 485801) is an inhibitor of 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) reductase, with an IC50 value of 0.85 μM. SR12813 is also an efficient agonist of human pregnane X receptor (hPXR). SR12813 can strongly bind to hPXR but not to mouse PXR (mPXR).

SR12813 (GW 485801) is an inhibitor of 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) reductase, with an IC50 value of 0.85 μM. SR12813 is also an efficient agonist of human pregnane X receptor (hPXR). SR12813 can strongly bind to hPXR but not to mouse PXR (mPXR).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SR12813
CAS 126411-39-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H42O7P2
Cantidad 200 mg
Sinónimo GW 485801
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (99.10 mM)
SMILES OC1=C(C(C)(C)C)C=C(/C=C(P(OCC)(OCC)=O)/P(OCC)(OCC)=O)C=C1C(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 504.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.53
Porcentaje de pureza 99.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.