missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SR1078, MedChemExpress

Código de producto. p-200097948
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16486058 10 mg 10 miligramos
16472197 50 mg 50 miligramos
16448667 5 mg 5 miligramos
16406466 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16486058

Marca: Medchem Express HY14422

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SR1078 is a selective agonist of retinoic acid receptor-related orphan receptor α/γ (RORα/RORγ). SR1078 directly binds to the ligand binding domain of RORα and RORγ and increases the transcriptional activity of these receptors, leading to stimulation of RORα/γ target gene transcription.

SR1078 is a selective agonist of retinoic acid receptor-related orphan receptor α/γ (RORα/RORγ). SR1078 directly binds to the ligand binding domain of RORα and RORγ and increases the transcriptional activity of these receptors, leading to stimulation of RORα/γ target gene transcription.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SR1078
Forma física Solid
CAS 1246525-60-9
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H10F9NO2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (77.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O)C=C1)C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2
Peso molecular (g/mol) 431.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.25
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.