Learn More
SR-BI/SR-BII Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 9 publications
Marca: Novus Biologicals NB400-134
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SR-BI/SR-BII Polyclonal specifically detects SR-BI/SR-BII in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen (Negative), Knockout Validated, Block/Neutralize.
Especificaciones
| 82 kDa | |
| Unpurified | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| Antisera |
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido