missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SR-BI/SR-BII Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 9 publications

Marca:  Novus Biologicals NB400-134SS

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 18116939

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00€
    207.90€ / 25 microlitros
    Ahorro 12.10€
    5% Descuento

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

SR-BI/SR-BII Polyclonal specifically detects SR-BI/SR-BII in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen (Negative), Knockout Validated, Block/Neutralize.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

SR-BI/SR-BII
Polyclonal
Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 1:400. Use reported in scientific literature (PMID 22097902), Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:1000, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen (Negative) 5 ug/ml, Knockout Validated, Block/Neutralize reported in scientific literature (PMID 24859737)
Q61009, O35114
SCARB1
A peptide from the extracellular domain (residues 230-380) of Scavenger Receptor-BI/BII that was expressed as two tandem copies in bacteria using the pET system.
Unpurified
RUO
Primary
Mouse. Previous lots have been shown to react with rat and human as well.
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoassay, Neutralization
Unconjugated
Whole antisera with 0.02% Sodium Azide
CD36 and LIMPII analogous 1, CD36 antigen, CD36 antigen (collagen type I receptor, thrombospondin receptor)-like 1, CD36L1scavenger receptor class B type 1, CLA1CD36 antigen-like 1, CLA-1HDLQTL6, Collagen type I receptor, thrombospondin receptor-like 1, scavenger receptor class B type III, scavenger receptor class B, member 1, SRB1scavenger receptor class B member 1, SR-BIMGC138242
Rabbit
82 kDa
0.025 mL
Cancer, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
949
Human, Mouse, Rat
Antisera
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado

For Research Use Only