missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ SR 10067

Descripción
SR 10067 is a selective Rev-Erbα/β agonist (IC50 values are 160 and 170 nM for Rev-Erbβ and Rev-Erbα respectively). Exhibits no significant activity against a wide range of nuclear receptors, other receptors, ion channels and transporters at 20 μM. Increases wakefulness, reduces REM and slow wave sleep in vivo. Also reduces anxiety-like behavior in marble-burying assay. Cell permeable and brain penetrant.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [3-[[4-(1,1-Dimethylethoxy)phenoxy]methyl]-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinyl]-1-naphthalenylmethanone |
| CAS | 1380548-02-6 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C31H31NO3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 465.58 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?