Descripción
Con estas pinzas, se pueden comprimir mangueras de forma parcial o completa, según sea necesario.
- Se puede manejar con una mano
- Fabricada con plástico de polioximetileno (POM)
- No se oxida
- Permanentemente elástica e higiénica
- Blanco
- Esterilizables
Especificaciones
Especificaciones
| Material | POM |
| Longitud global (métrico) | 55 mm |
| Para utilizar con | Mangueras |
| Tamaño de los tubos | 6 a 15 mm |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Abrazadera para tubos |